Key Documents
473480
Sigma-Aldrich
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]carbonylchloroiridium(I)
About This Item
Formula condensata:
[[(C6H5)2PCH2-]2]2Ir(CO)Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
1052.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[Ir+].[C+]#[O-].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.C(CP(c5ccccc5)c6ccccc6)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/2C26H24P2.CO.ClH.Ir/c2*1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;1-2;;/h2*1-20H,21-22H2;;1H;/q;;;;+1/p-1
OSLZZZLAMGQKFM-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)