Documenti
473367
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(−)-2-(4-Fluorophenyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane hydrobromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13FN2 · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Attività ottica
[α]22/D −68°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
225-230 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br.[H][C@]12CN(c3ccc(F)cc3)[C@]([H])(CN1)C2
InChI
1S/C11H13FN2.BrH/c12-8-1-3-10(4-2-8)14-7-9-5-11(14)6-13-9;/h1-4,9,11,13H,5-7H2;1H/t9-,11-;/m0./s1
HDMUZFRUGPXOBN-ROLPUNSJSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3