Documenti fondamentali
473332
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogenarsenate dihydrate
99.99%
About This Item
Formula condensata:
K2HAsO4·2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.99%
Punto di fusione
300 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.[K+].[K+].O[As]([O-])([O-])=O
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)