473316
Amylamines, mixture of isomers
≥98%
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
104 °C (lit.)
Punto di fusione
−55 °C (lit.)
Densità
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)