Documenti fondamentali
472891
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-α-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]benzeneacetic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H17N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −63°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
171 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(O)=O)c2ccccc2)C(=O)C1=O
InChI
1S/C15H17N3O5/c1-2-17-8-9-18(13(20)12(17)19)15(23)16-11(14(21)22)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3,(H,16,23)(H,21,22)/t11-/m1/s1
JQEHQELQPPKXRR-LLVKDONJSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)