Documenti fondamentali
472883
Sigma-Aldrich
Tetra-O-acetyl-6,6′-di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-lactal
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H56O13Si2
Numero CAS:
Peso molecolare:
704.95
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −7°, c = 1.1 in chloroform
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@@H]1C=CO[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1OC2O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
Applicazioni
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)