Key Documents
472859
Sigma-Aldrich
6,6′-Di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-lactal
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H48O9Si2
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.80
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +16.0°, c = 1.1 in chloroform
Punto di fusione
56-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1OC2O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
Applicazioni
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)