Documenti fondamentali
472832
Sigma-Aldrich
3,6-Di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-glucal
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H38O4Si2
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −44°, c = 0.9 in chloroform
Punto di fusione
43-45 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1O
Applicazioni
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)