Documenti fondamentali
472786
Sigma-Aldrich
6-O-(tert-Butyldiphenylsilyl)-D-glucal
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H28O4Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Attività ottica
[α]25/D +9°, c = 1.1 in chloroform
Impurezze
2% ethyl acetate
3% dichloromethane
Punto di fusione
−9 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H30O6Si/c1-22(2,3)29(16-10-6-4-7-11-16,17-12-8-5-9-13-17)28-15-19(25)21(27)20(26)18(24)14-23/h4-14,18-21,24-27H,15H2,1-3H3/t18-,19+,20+,21+/m0/s1
BSEPYXNJJUUAEY-DOIPELPJSA-N
Applicazioni
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)