Documenti fondamentali
472751
Sigma-Aldrich
6-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-D-glucal
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24O4Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +90°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1O
Applicazioni
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)