Documenti fondamentali
472212
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
52 °C/2.5 mmHg (lit.)
Densità
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(N=C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-5-1-2-7(13-4-14)6(3-5)8(10,11)12/h1-3H
MNANIHSTOUUFNY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate (IUPAC name = 4-fluoro-1-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene) is 4-fluoro-1-isocyanato-2-(trifluoromethyl)-substituted benzene.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)