Documenti fondamentali
472158
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(F)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.567 (lit.)
P. eboll.
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.664 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(Br)ccc1N=C=O
InChI
1S/C7H3BrFNO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
LXTYHGYKFYTBGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Bromo-2-fluorophenyl isocyanate is a halogenated isocyanate.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 134-134 (2015)