Documenti fondamentali
471992
Sigma-Aldrich
1-(Benzyloxymethyl)tri(ethylene glycol)
98%
Sinonimo/i:
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]-3-benzyloxy-2-propanol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2(OCH2CH2)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
Densità
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCOCCOCC(O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C14H22O5/c15-6-7-17-8-9-18-11-14(16)12-19-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,14-16H,6-12H2
NBHGNLCQKXLUAJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Starting material for 388424 and other crown ethers.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 52, 2057-2057 (1987)