Documenti fondamentali
471895
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-(1-Aminopropyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(NH2)P(O)(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +16.5°, c = 2 in 1 M NaOH
Punto di fusione
265-269 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[C@@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C3H10NO3P/c1-2-3(4)8(5,6)7/h3H,2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)/t3-/m0/s1
DELJNDWGTWHHFA-VKHMYHEASA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)