Documenti fondamentali
471852
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-(1-Aminohexyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH(NH2)P(O)(OH)2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +25°, c = 5 in 1 M NaOH
Punto di fusione
270-276 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC[C@@H](N)P(O)(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)