Documenti fondamentali
471135
Sigma-Aldrich
D-Lactal
97%
Sinonimo/i:
1,5-Anhydro-2-deoxy-4-O-β-D-galactopyranosyl-D-arabinohex-1-enitol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +26.5°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
196-199 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H20O9/c13-3-6-8(16)9(17)10(18)12(20-6)21-11-5(15)1-2-19-7(11)4-14/h1-2,5-18H,3-4H2/t5-,6-,7-,8+,9+,10-,11+,12+/m1/s1
HNXRLRRQDUXQEE-ALURDMBKSA-N
Applicazioni
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)