Documenti fondamentali
469343
Sigma-Aldrich
4′-(Trifluoromethyl)propiophenone
99%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4COC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
P. ebollizione
216 °C (lit.)
Punto di fusione
36-39 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-3-5-8(6-4-7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
QFKOWENRSZZLPK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)