Documenti fondamentali
468827
Sigma-Aldrich
3-(Thianaphthen-3-yl)-L-alanine hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
3-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-L-alanine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11NO2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]23/D −4°, c = 7 in methanol
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H](Cc1csc2ccccc12)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)