468630
4-Fluoro-L-phenylalanine hydrochloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Attività ottica
[α]24/D −8°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
245-251 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
ZDECBCKSULAIGP-QRPNPIFTSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)