Documenti fondamentali
468215
Sigma-Aldrich
Cobalt tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99%
Sinonimo/i:
Co(TMHD)3, Cobalt(III) (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
About This Item
Formula condensata:
Co(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
608.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Co](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Applicazioni
Precursor for aerosol-assisted CVD of mixed-conducting ceramic films of Sr-Co-Fe perovskite phases.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)