Documenti fondamentali
468177
Sigma-Aldrich
[3-((((Heptadecafluorooctyl)sulfonyl)amino)propy)]trimethylammonium iodide solution
42 wt. % in isopropanol/water
About This Item
Formula condensata:
CF3(CF2)7SO2NH(CH2)3N(CH3)3I
Numero CAS:
Peso molecolare:
726.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
contiene
17% water
Concentrazione
42 wt. % in isopropanol/water
Indice di rifrazione
n20/D 1.39
pH
3-5
Viscosità
30 cP(25 °C)(lit.)
P. ebollizione
82 °C
Densità
1.2 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[I-].C[N+](C)(C)CCCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Applicazioni
Cationic fluorosurfactant.
Leveling agent for polishes and coatings.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)