Documenti fondamentali
466832
Sigma-Aldrich
Dipotassium [μ-(1,2-ethanediolato-O:O′)]tetrakis(1,2-ethanediolato-O,O′)disilicate
95%
Sinonimo/i:
Potassium glycolatosilicate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20K2O10Si2
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
95%
Stringa SMILE
[K+].[K+].C1CO[Si-]2(O1)(OCCO2)OCCO[Si-]345OCCO3.C(CO4)O5
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)