466301
Nickel(II) iodide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Nickel diiodide, Nickel iodide, Nickelous iodide
About This Item
alcohols: slightly soluble(lit.)
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
797 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble(lit.)
alcohols: slightly soluble(lit.)
Densità
5.83 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
I[Ni]I
InChI
1S/2HI.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.