465682
(3aR,4S,5R,6aS)-(−)-5-(Benzoyloxy)hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
97%
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-105082-100MG
USD 144.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-105082-100MG
USD 144.30
Saggio
97%
Attività ottica
[α]22/D −75°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
119-123 °C (lit.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)