464147
3-Iodo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
69-72 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
iodo
Stringa SMILE
COc1cc(C=O)cc(I)c1OC
InChI
1S/C9H9IO3/c1-12-8-4-6(5-11)3-7(10)9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
MVPNBXPAUYYZAF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)