Key Documents
464112
Sigma-Aldrich
6-O-(Triisopropylsilyl)-D-galactal cyclic carbonate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H28O5Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.48
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]23/D −69°, c = 2.3 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.4825 (lit.)
Punto di fusione
−52 °C (lit.)
Densità
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[Si](OC[C@H]1OC=C[C@H]2OC(=O)O[C@@H]12)(C(C)C)C(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)