Documenti fondamentali
463809
Sigma-Aldrich
Holmium(III) oxalate hydrate
≥99.99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H2O4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.03 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
12352302
Saggio
≥99.99%
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)