462845
2-Butyl-1-indanone
95%
About This Item
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.531 (lit.)
P. ebollizione
98 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC1Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H16O/c1-2-3-6-11-9-10-7-4-5-8-12(10)13(11)14/h4-5,7-8,11H,2-3,6,9H2,1H3
AWYXNIWXOXKRDQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
using tributylamine under heterogeneous Pd/C
catalysis