Documenti fondamentali
462756
Sigma-Aldrich
(+)-N-Benzoylglutamic acid
synthetic, 97%
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2CH2CH(NHCOC6H5)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]22/D +12°, c = 5 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
130-135 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO5/c14-10(15)7-6-9(12(17)18)13-11(16)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)/t9-/m1/s1
LPJXPACOXRZCCP-SECBINFHSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Webber Wei-Po Lai et al.
Water research, 112, 157-166 (2017-02-06)
Bicarbonate anion (HCO
Ming-Hao Hsu et al.
Journal of hazardous materials, 373, 468-475 (2019-04-03)
Methotrexate, a chemotherapeutic agent, was found to undergo self-sensitized photodegradation in aqueous environments. As the initial concentration increased, methotrexate was able to enhance its own direct photolysis reaction not only in DI but also in natural waters. The methotrexate degradation