Documenti fondamentali
462748
Sigma-Aldrich
(−)-N-(Phenylsulfonyl)glutamic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2CH2CH(NHSO2C6H5)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Attività ottica
[α]24/D −15°, c = 5 in H2O
Punto di fusione
137-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CC[C@H](NS(=O)(=O)c1ccccc1)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)