Documenti fondamentali
462594
Sigma-Aldrich
Sodium dihydrodimethylaluminate solution
1.0 M in THF: toluene (1:1)
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2AlH2]Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1.0 M in THF: toluene (1:1)
P. ebollizione
65-67 °C
Densità
0.875 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Na+].C[AlH2-]C
Confezionamento
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)