Documenti fondamentali
462349
Sigma-Aldrich
Poly(1-decene)
viscosity 50 cSt (40 °C)(lit.)
Scegli un formato
250 ML
CHF 114.00
CHF 114.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 114.00
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH[(CH2)7CH3]]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 114.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Indice di rifrazione
n20/D 1.462
Viscosità
50 cSt(40 °C)(lit.)
P. ebollizione
>316 °C (lit.)
Densità
0.833 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C(CCCC)CCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Poly(1-decene) belongs to the class of polyolefins. It is a thermoplastic.[1]
Applicazioni
Poly(1-decene) may be used to estimate the pour point (PP) properties of palm oil methyl esters.[2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Polymers: a property database. (2008)
The effect of polymers and surfactants on the pour point of palm oil methyl esters.
Sern C H, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 109(4), 440-444 (2007)
Questions
  1. What is HS CODE
    1 answer
    1. The HS or Foreign Trade Commodity Code is listed on the webpage as 3902.90.0050.