Documenti fondamentali
462209
Sigma-Aldrich
2,3,9,10,16,17,23,24-Octakis(octyloxy)-29H,31H-phthalocyanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C96H146N8O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
1540.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
701 nm
Stringa SMILE
CCCCCCCCOc1cc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc67)c8cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc58)c9cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc49)c2cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C96H146N8O8/c1-9-17-25-33-41-49-57-105-81-65-73-74(66-82(81)106-58-50-42-34-26-18-10-2)90-97-89(73)101-91-75-67-83(107-59-51-43-35-27-19-11-3)84(108-60-52-44-36-28-20-12-4)68-76(75)93(98-91)103-95-79-71-87(111-63-55-47-39-31-23-15-7)88(112-64-56-48-40-32-24-16-8)72-80(79)96(100-95)104-94-78-70-86(110-62-54-46-38-30-22-14-6)85(69-77(78)92(99-94)102-90)109-61-53-45-37-29-21-13-5/h65-72H,9-64H2,1-8H3,(H2,97,98,99,100,101,102,103,104)
URYRXSHEJQXAAO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)