Key Documents
462055
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionate diacrylate
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCO2CH2C(CH3)2CO2CH2C(CH3)2CH2O2CCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
contiene
300 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. eboll.
198 °C (lit.)
Densità
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C(C)(C)COC(=O)C=C
Altre note
Contains neopentyl glycol diacrylate, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid, neopentyl glycol and mixed esters of acrylic acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)