Documenti fondamentali
461296
Sigma-Aldrich
Acetic acid, alkyl (C9 to C11) esters mixture
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2R, R = C10H21 (primarily)
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. eboll.
220-250 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Descrizione generale
Contains various branched and linear isomers of C9 to C11 esters
Applicazioni
Coalescing solvent
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)