Documenti
461067
Sigma-Aldrich
N-(Butoxymethyl)acrylamide
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCONHCH2O(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
contiene
100 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. eboll.
125-128 °C/0.03 mmHg (lit.)
Densità
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCNC(=O)C=C
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup