Documenti fondamentali
46087
Sigma-Aldrich
Dichloro(ethyl)methylsilane
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Ethylmethyldichlorosilane
About This Item
Formula condensata:
C2H5Si(CH3)Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.09
Beilstein:
1361374
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Densità
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H8Cl2Si/c1-3-6(2,4)5/h3H2,1-2H3
PNECSTWRDNQOLT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)