Documenti fondamentali
460869
Sigma-Aldrich
1,3:2,5:4,6-Tri-O-methylene-D-mannitol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.20
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]23/D −105°, c = 2 in chloroform
Punto di fusione
230-235 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1OC[C@H]2OCO[C@@H]3COCO[C@H]3[C@@H]2O1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)