460680
Tricyclohexyltin hydride
97%
Sinonimo/i:
Tricyclohexylstannane, Tricyclohexyltin, Tricyclohexyltin hydride
About This Item
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
reagent type: reductant
Indice di rifrazione
n20/D 1.5409 (lit.)
P. ebollizione
129 °C/0.05 mmHg (lit.)
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)[SnH](C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/3C6H11.Sn.H/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1H,2-6H2;;
SQEBZYNJTQKFEQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)