Key Documents
460605
Sigma-Aldrich
Indium(I) bromide
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Sinonimo/i:
Indium(1+) bromide
About This Item
Formula condensata:
InBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.72
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.998% trace metals basis
Forma fisica
beads
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: indium
Dimensione particelle
−10 mesh
P. eboll.
656 °C (lit.)
Punto di fusione
220 °C (lit.)
Densità
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[InH2]
InChI
1S/BrH.In.2H/h1H;;;/q;+1;;/p-1
GMVXLLMXELBKRR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Leads to the formation of dimeric o-phenyleneindium bromide tetrakis(tetrahydrofuran) adduct, a polyfunctional Lewis acid-Lewis base adduct.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gabbai, F.P. et al.
Organometallics, 15, 4119-4119 (1996)