Documenti
460567
Sigma-Aldrich
Antimony(III) iodide
anhydrous, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Antimony triiodide
About This Item
Formula condensata:
SbI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
502.47
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Dimensione particelle
−10 mesh
P. eboll.
401 °C (lit.)
Punto di fusione
170 °C (lit.)
Densità
4.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Sb](I)I
InChI
1S/3HI.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves