Documenti fondamentali
459569
Sigma-Aldrich
4′-Methyl-2-biphenylcarbonitrile
98%
Sinonimo/i:
2-(4-Methylphenyl)benzonitrile, 2-Cyano-4′-methyl-1,1′-biphenyl, 2-Cyano-4′-methylbiphenyl, 4′-Methyl-2-cyanobiphenyl
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4C6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
liquid crystal
Punto di fusione
49-53 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H11N/c1-11-6-8-12(9-7-11)14-5-3-2-4-13(14)10-15/h2-9H,1H3
ZGQVZLSNEBEHFN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)