Documenti fondamentali
45897
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate
mixture of isomers, >97.0% (sum of isomers, GC)
Scegli un formato
500 ML
CHF 40.60
CHF 40.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
CHF 40.60
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Beilstein:
1722815
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 40.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>97.0% (sum of isomers, GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.462
P. ebollizione
236-242 °C (lit.)
Densità
0.913 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)