Key Documents
458708
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol Violet sodium salt
Dye content 85 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H13NaO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.36
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 85%
Punto di fusione
150 °C (dec.) (lit.)
λmax
444 nm
Stringa SMILE
[Na+].Oc1ccc(cc1O)C(=C2\C=CC(=O)C(O)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)