Documenti
458120
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzamide
99%
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
114-117 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1c(F)ccc(F)c1F