Documenti fondamentali
458031
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol dibenzoate
About This Item
Formula condensata:
(C6H5CO2CH2)2C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Punto di fusione
45-51 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(COC(=O)c1ccccc1)COC(=O)c2ccccc2
Applicazioni
Plasticizer
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)