Documenti fondamentali
457450
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Epoxy-β-D-lyxofuranosyl)uracil
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Attività ottica
[α]24/D +34.2°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
λmax
260 nm
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@H]2O[C@@H]12)N3C=CC(=O)NC3=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)