Documenti
457353
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-α-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
P. eboll.
181 °C (lit.)
Densità
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)c1c(F)cccc1F