Documenti
457124
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methoxy-2-(2-methoxy-2-oxoethoxy)benzoate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.24
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Punto di fusione
75-78 °C (lit.)