Documenti fondamentali
457051
Sigma-Aldrich
3-(Ethoxymethylene)-1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, mixture of cis and trans
96%
About This Item
Formula condensata:
CH3COC(=CHOC2H5)COCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
237 °C (lit.)
Densità
1.247 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO\C=C(\C(C)=O)C(=O)C(F)(F)F
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)